Learn More
Nicergoline EP Verunreinigung D, Mikromol™
Beschreibung
Nicergoline EP Verunreinigung D
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-bromopyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 20826-04-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-bromopyridine-3-carboxylic acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H4 Br N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Bromopyridine-3-carboxylic Acid, Nicergoline Imp. D (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, Nicotinic acid, 5-bromo- (7CI,8CI), 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-Carboxy-5-bromopyridine, 5-Bromonicotinic acid, 5-Bromopyridinyl-3-carboxylic acid, NSC 9461, Nicergoline Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 5-Brompyridin-3-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |