Learn More
Nicergoline, TRC
Artikelnummer. 30481853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481853 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN394550100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicergoline
CAS 27848-84-6
Summenformel C24 H26 Br N3 O3
Menge 100 mg
Synonym Nicergoline, Ergoline-8-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate)','(8β)-, Ergoline-8-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester)','(8β)- (9CI), Ergoline-8β-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','5-bromonicotinate (ester) (8CI), Indolo[4,3-fg]quinoline','ergoline-8-methanol deriv., Nicotinic acid','5-bromo-','(10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl ester (8CI), 1,6-Dimethyl-8β-(5-bromonicotinoyloxymethyl)-10α-methoxyergoline, Cergodum, Circo-Maren, Dilasenil, Duracebrol, Ergobel, Ergotop, FI 6714, MNE, Memoq, NSC 150531, Nicergolent, Nicotergoline, Sermion, TA 079, Vasospan
InChI-Formel InChI=1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC-Name [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]chinolin-9-yl]methyl-5-brompyridin-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 484.39
Formelmasse 483.1158