Learn More
Nickel 61, 61Ni, Plasma-Standardlösung, Specpure™, 61Ni 10 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel 61, 61Ni, plasma standard solution |
| Namenshinweis | 61Ni 10μg/mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00144901 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Menge | 50 mL |
| Güte | Specpure |