Learn More
Nickel(II)-acetylacetonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10437710 25 g Glasflasche 25 Gramm
10251123 5 g Glasflasche 5 Gramm
10371094 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00 €
    60.65 € / 25 Gramm
    Sparen 11.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3264-82-2
Summenformel C10H14NiO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.91
MDL-Nummer MFCD00000024
InChI-Schlüssel BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Synonym nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
IUPAC-Name nickel(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel acetylacetonate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230 °C
Farbe Gelb
Siedepunkt 220°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Merck Index 15, 6585
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Formelmasse 256.9
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit