Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelbecher mit Ausgießlippe
Artikelnummer. 15483695
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15483695 125 mL 1 Stück
15493695 250 mL 1 Stück
15423705 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483695 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 039058.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Oben:56 mm; Boden:48 mm
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Nickel
Höhe (metrisch) 67 mm
Typ Becher
RUO– Nur für Forschungszwecke