Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6685014
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15483695 125 mL 1 Stück
15493695 250 mL 1 Stück
15423705 2000 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15483695
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039058.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Die Pourout-Lippe ermöglicht einfaches Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Oben:56 mm; Boden:48 mm
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Nickel
Höhe (metrisch) 67 mm
Typ Becher