Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-20-0 |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | NiCl2 · 6H2O |
| Formelmasse | 237.7 |