Learn More
Nickelchlorid-Hexahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-20-0 |
| Summenformel | Cl2Ni 6(H2O) |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2] |
| IUPAC-Name | Nickel(2+);dichlorid;hexahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.69 |
| Formelmasse | 235.9364 |