Learn More
Draht aus Nickel-Chrom-Aluminium-Kupfer, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, geglüht (Evanohm™), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 Meter
5 Meter
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Nickel Chromium Aluminum Copper wire |
| Namenshinweis | 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™) |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt% |
| Menge | 25 m |
| Gewicht | ≈0.0041g/m |
| Form | Draht |
| MDL-Nummer | MFCD02684522 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido