Learn More
Draht aus Nickel-Chrom-Aluminium-Kupfer, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, geglüht (Evanohm™), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345857
Change view
Click to view available options
Menge:
25 m
5 m
Packungsgröße:
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Menge unitSize
11345857 5 m 5 Meter
11335857 25 m 25 Meter
2 options
Artikelnummer. 11345857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043635.G5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
Menge 5 m
Gewicht ≈0.0041g/m
Form Draht
MDL-Nummer MFCD02684522
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.