Learn More
Rogo Sampaic™ Geöffneter Ring aus Nickel/Chrom
Artikelnummer. 11712575
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
195 mm
200 mm
215 mm
2252 mm
Außendurchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Innendurchmesser (metrisch):
46 mm
65 mm
82 mm
102 mm
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11712575 180 mm 60 mm 46 mm 1 Stück
11782575 195 mm 80 mm 65 mm 1 Stück
11792575 200 mm 100 mm 82 mm 1 Stück
11702585 215 mm 120 mm 102 mm -
11712585 2252 mm 140 mm 125 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11712575
Marke: Rogo Sampaic™ FCR001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur einfachen Befestigung an Ringständern. Rogo Sampaic™ offene Nickel/Chrom-Ringe sind eine wirtschaftliche und langlebige Wahl.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
  • Zur Unterstützung einer Vielzahl von Glaswaren und anderen chemischen Geräten
Spezifikation
Material Nickel/Chrom
Länge (metrisch) 180 mm
Innendurchmesser (metrisch) 46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 7 mm
Produkttyp Offener Ring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Befestigung von Scheidetrichtern
Menge Je 1