Learn More
Nickel-Chrom-Kugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.5 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374478 10 g 10 Gramm
11364478 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042365.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.4g/slug
Form ≈3,4 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
IUPAC-Name Chrom;Nickel
Reinheit (%) 99.95%