Learn More
Chrom-Nickel für die Zerstäubung, 76.2 mm (3.0 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15494805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494805 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15494805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040872.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium, sputtering target
Namenshinweis 76.2in (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 11106-97-1
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Menge 1 Ea.
Geruch Odorless
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel CrNi
MDL-Nummer MFCD00673110
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr].[Ni]
IUPAC-Name Chrom;Nickel
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Reinheit (%) 99.95%