Learn More
Nickel-Chromdraht, 0.143 mm (0.0056 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nickel Chromium wire |
| Namenshinweis | 0.143mm (0.0056 in.) dia. |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Menge | 100 m |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.14g/m |
| Form | Draht |
| IUPAC-Name | Chrom Nickel |