Learn More
Nickel-Kupfer-Folie, 0.51 mm (0.02 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416785
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15416785
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045148.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ni:Cu; 67:33 wt.%
Nickel Copper foil, alloy 400 finds application in marine engineering, chemical and hydro-carbon processings, heat exchangers, valves and pumps. Large use of it is made in the alkylation units, namely in the reacting section in contact with concentrated hydrofluoric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Copper
Namenshinweis Alloy 400
Aussehen Foil
Menge 150 x 150 mm
Form Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick
Summenformel Ni:Cu; 67:33 wt.%
MDL-Nummer MFCD00801098
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.