Learn More
Nickel-Kupfer-Eisen-Manganstab, 1.27 cm (0.5 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357918
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11357918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036457.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Copper Iron Manganese rod
Namenshinweis 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
Menge 50 cm
Gewicht ≈104g/10cm
Form Stange
MDL-Nummer MFCD02091727