Beschreibung
- 99,6 % Nickelreinheit
- Nutfrei
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Niedriger Gasgehalt
- Niedriger Dampfdruck
- Kostengünstiger Ersatz für Platin
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Menge | 1 Stück |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Product Type | Tiegel |