Learn More
Nickel Electro™ Tiegel aus Nickel
Artikelnummer. 11479589 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 mL
130 mL
Höhe (metrisch):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Dicke (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
11479589 130 mL 60 mm 1 mm 1 Stück
11489589 15 ml 30 mm 1,5 mm 1 Stück
11439589 25 ml 35 mm 1 mm 1 Stück
11499589 30 ml 40 mm 1,5 mm 1 Stück
11449589 30 ml 40 mm 1 mm 1 Stück
11459589 50 ml 45 mm 1 mm 1 Stück
11469589 70 mL 50 mm 1 mm 1 Stück
11429599 70 mL 50 mm 2 mm 1 Stück
11419579 50 ml 45 mm 0,5 mm 1 Stück
12857663 10 ml 30 mm 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11479589 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 19
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Nickeltiegel sind fugenfrei und für Temperaturen bis 350° C geeignet
  • 99,6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Kostengünstiger Ersatz für Platin
Spezifikation
Material Nickel
Menge 1 Stück
Dicke (metrisch) 1 mm
Kapazität (metrisch) 130 mL
Autoklavierbar Ja
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Product Type Tiegel