Learn More
Nickel Electro™ X5 210MM SS SPOON ONE END
Artikelnummer. 11756617 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11756617 130 mm 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 11756617
Marke: Nickel Electro™ 2013
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nickel Electro™ Metalware Range™ Edelstahl-Löffel mit Spatel an einem Ende ist ein schnell und einfach zu reinigendes Werkzeug, bestehend aus einem Löffel an einem Ende und einem Spatel am anderen Ende.
  • Schnell zu reinigen und mit einem attraktiven, glänzenden Aussehen ist es das Material der Wahl für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern.
  • Immun gegen Sterilisationslösungen, die meisten organischen Chemikalien und Farbstoffe sowie gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien
  • Nicht magnetisch
  • Glänzende Oberfläche
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Produkttyp Chattaway-Doppelspatel
Ausführung Glänzend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Anwendungen
Breite (metrisch) 10 mm
Abmessungen (L x B) 130 x 10 mm
Max. Temperatur (metrisch) -196°bis +550 °C
Material Nickel
Länge (metrisch) 130 mm