Learn More
Nickel Electro™ BASIN,EVAPORATING,ROUND BOTTOM,NICKEL 100MM DIA
Artikelnummer. 12727366 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
80 ml
90 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12727366
Marke: Nickel Electro™ 715
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Benötigt
BottomShape,Material,dimProductType
Verdampft Lösungen mit einer runden Nickel-Verdampfungsschale. Nickel Electro™ Verdampferbecken mit Ausguss aus Nickel in verschiedenen Kapazitäten für unterschiedliche Lösungsvolumina.
  • Nutfrei
  • Rundboden
  • Nicht magnetisch
  • Mit Ausguss
  • 99.6 % Nickelgehalt
  • Wird in Standardabpackungen mit je 5 Stück geliefert
Spaltfrei, runder Boden, Ausguss
Spezifikation
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Nickel
Form Rund
Typ Verdampfungsschale
Enthält Ausguss
Höhe (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm