Learn More
Nickel Electro™ BASIN,EVAPORATING,ROUND BOTTOM,NICKEL 100MM DIA
Artikelnummer. 12747366 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
80 ml
90 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12747366 90 ml 5 Stück
12737366 80 ml 1 Stück
12757366 250 ml 1 Stück
12727366 50 ml -
4 options
Artikelnummer. 12747366
Marke: Nickel Electro™ 717
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Benötigt
BottomShape,Material,dimProductType
Verdampft Lösungen mit einer runden Nickel-Verdampfungsschale. Nickel Electro™ Verdampferbecken mit Ausguss aus Nickel in verschiedenen Kapazitäten für unterschiedliche Lösungsvolumina.
  • Nutfrei
  • Rundboden
  • Nicht magnetisch
  • Mit Ausguss
  • 99.6 % Nickelgehalt
  • Wird in Standardabpackungen mit je 5 Stück geliefert
Spaltfrei, runder Boden, Ausguss
Spezifikation
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 90 ml
Material Nickel
Form Rund
Typ Verdampfungsschale
Enthält Ausguss
Höhe (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) 80 mm