Learn More
IKA™ Nickelschaumelektroden für ElectraSyn 2.0
Artikelnummer. 15800965 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Nickelschaum
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15800965 Nickelschaum 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15800965 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0040002861
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Set mit 12 Nickelschaumelektroden, geeignet für die Verwendung mit ElectraSyn 2.0
  • Elektroden aus Nickelschaum
  • Geeignet für ElectraSyn 2.0
  • Set mit 12 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Elektrode
Material Nickelschaum