Learn More
Nickelfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, gebunden, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330759
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11330759 20 x 30 cm 1 Stück
11395799 30 x 100 cm 1 Stück
11305809 30 x 500 cm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11330759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010595.CH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Menge 20 x 30 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈67.8g/20x30cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99%