Learn More
Nickel-Hydroxyacetat, Ni 27-29 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel hydroxyacetate |
| Farbe | Grün |
| Strukturformel | Ni(OOCCH2OH)2 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 208.78 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ni 27 to 29% |
| Physikalische Form | Pulver |