Learn More
Nickel(II)-bromidhydrat, 98 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10398200 500 g Glasflasche 500 Gramm
10082700 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10398200
Marke: Thermo Scientific Acros 214875000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 207569-11-7 | Br2Ni | 218.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207569-11-7 , 13462-88-9
Summenformel Br2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 218.50
MDL-Nummer MFCD00149806
InChI-Schlüssel IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide hydrate, dibromonickel hydrate, nickel bromide hydrate, br2ni.h2o, ksc566q3p, nickel ii bromide monohydrate, nickel bromide nibr2 ,monohydrate 9ci
PubChem CID 57377118
SMILES [Ni++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) bromide hydrate
Schmelzpunkt 963.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Orange
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
pH 5 to 7 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel NiBr2·xH2O
Fieser 04,351
Merck Index 10, 6340
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
IUPAC-Name Dibromnickel; Hydrat
Formelmasse 218.53
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) bromide hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.