Learn More
Nickel(II)-carbonathydroxid-Hydrat, für Analysen, (ca. 45–47 % Ni), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756675 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10370644 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10360644 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10370644
Marke: Thermo Scientific Acros 223162500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 39430-27-8 | CH4Ni3O7·xH2O | 304.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39430-27-8 , 65405-96-1
Summenformel CH4Ni3O7·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 304.11
MDL-Nummer MFCD00150262
Synonym Basic nickel carbonate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate
Namenshinweis ca 45-47% Ni, For analysis
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Strukturformel 2Ni(OH)2·xH2O
Merck Index 13, 6527
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids
Formelmasse 304.11
Reinheit (%) ≥45% (NI)
Güte Analytisch