Learn More
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782027
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11356998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014687.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.593
MDL-Nummer MFCD00011142
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-Name Dichlornickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride, anhydrous
Schmelzpunkt 1001°C
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylene glycol,ethanol and ammonium hydroxide. Insoluble in ammonia and nitric acid.
Formelmasse 129.6
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Yellow to orange powder
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Dichte 3.55 g/cm3