Learn More
Nickel(II)chlorid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4510377 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Product Code. 10534284
Brand: Thermo Scientific Acros 270512500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.71
Specifications
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Farbe Grün
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15,659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formelmasse 237.71
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloridehexahydrate (1:2:6),Nickel(II) chloride