Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, Puratronic, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824840
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043185.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Used in the manufacture of all kinds of nickel compounds, preservatives and chemical reaction catalyst. Also used in electroplating, analytical chemistry, used for analysis reagent and in gas masks to absorb NH3. It has also been utilized in environmental studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 140°C-H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals Basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Formelmasse 237.71 (129.60 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.92