Learn More
Nickel(II)-cyanidtetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378278
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11378278 10 g 10 Gramm
11388278 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039480.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Metallurgie, Vernickelung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-95-7
Summenformel C2H8N2NiO4
Molekulargewicht (g/mol) 182.789
MDL-Nummer MFCD00049490
InChI-Schlüssel VHHVAACTKRUWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii cyanide tetrahydrate, ni cn 2 tetrahydrate, acmc-20ak3a, nickel cyanide tetrahydrate, c2n2ni.4h2o, nickel dicyanide tetrahydrate
PubChem CID 71317429
IUPAC-Name Nickel(2+); Dicyanid; Tetrahydrat
SMILES [C-]#N.[C-]#N.O.O.O.O.[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Schmelzpunkt 200°C-4H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate,ammonia,alkali cyanides
Formelmasse 182.73 (110.73 Anhydrous)
Aussehen Light green powder