Learn More
Nickel(II)-format-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321349
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321349 100 g -
11311349 500 g 500 Gramm
11331349 2 kg 2 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11321349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013801.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Herstellung von Nickelkatalysatoren
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15694-70-9
Summenformel Ni(HCO2)2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00153034
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) formate dihydrate
Schmelzpunkt 130°C to 140°C-2H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Formelmasse 184.77 (148.74 Anhydrous)
Aussehen Green powder
Hinweise zur Zersetzung In the range 180° to 200°C decomposes to Ni,CO,CO2
Dichte 2.15 g/cm3