Learn More
Nickel(II)-hydroxid, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10155160 5 g Glasflasche 5 Gramm
10389100 250 g Glasflasche 250 Gramm
10287640 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10155160
Marke: Thermo Scientific Acros 275020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-48-7
Summenformel H2NiO2
Molekulargewicht (g/mol) 92.71
MDL-Nummer MFCD00011140
InChI-Schlüssel BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) hydroxide
Namenshinweis c.p., 60-61% Ni
Farbe Grün
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 5 g
Strukturformel Ni(OH)2
Merck Index 15, 6595
Formelmasse 92.7
Reinheit (%) 61.0 to 65.0% (Nickel)
Güte Analytisch