Learn More
Nickel(II)-hydroxid, Ni 61 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049020
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11391839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012517.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
Due to its redox behavior, it finds use in rechargeable battery electrodes. It is useful for the storage of electrochemical energy, with potential applications in car batteries. It is a potential material for several biological applications, for example in chromosomal DNA quantification assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-48-7
Summenformel H2NiO2
Molekulargewicht (g/mol) 92.71
MDL-Nummer MFCD00011140
InChI-Schlüssel BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) hydroxide
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel Ni(OH)2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 92.7
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 61%
Geruch Odorless
Dichte 4.1g/mL