Beschreibung
Nickel(II)-nitrathexahydrat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 137°C |
| Schmelzpunkt | 56.7°C |
| Farbe | Blau-Grün |
| pH | 5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 250 g |
| IUPAC-Name | Nickel(2+)-Hexahydratdinitrat |
| Formelmasse | 290.8g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |