Learn More
Nickel(II)-oxalathydrat, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365057
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11365057 5 g 5 Gramm
11375057 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11365057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040757.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 126956-48-7 | C2NiO4 | 146.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126956-48-7
Summenformel C2NiO4
Molekulargewicht (g/mol) 146.71
MDL-Nummer MFCD00167155
InChI-Schlüssel DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci
PubChem CID 16213068
SMILES [Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) oxalate hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NiC2O4·xH2O (x≈2)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,6514
IUPAC-Name Nickel(2+); Oxalat; Hydrat
Formelmasse 146.73 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic