Learn More
Nickel(II)-oxid, schwarz, Ni76 %, (enthält Ni2O3), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080367
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324969 250 g 250 Gramm
11334969 1 kg -
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11324969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087302.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II) oxide is used in fuel cell electrodes, storage batteries, electronic circuit boards, electrical ceramics, and as a pigment for ceramics and glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel (II) oxide
Schmelzpunkt 1984°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Merck Index 14,6512
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
Formelmasse 74.71
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 76%, (contains Ni2O3)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.67 g/mL