Learn More
Nickel(II)-oxid, grün, Ni 78.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402157
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15402157 250 g 250 Gramm
15412157 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15402157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045094.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery, and also used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs). It is blended with other high purity oxides and used in a variety of semiconductor applications such as thermistors and varistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) oxide
Schmelzpunkt 1984°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich Ni 78.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Formelmasse 74.71
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.67
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) oxide, green
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Faroangivelser
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel oxide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.