Learn More
Nickel(II)-Oxid, rein, schwarz, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 1960°C |
| CAS | 1313-99-1 |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | NiO |
| MDL-Nummer | MFCD00011145 |
| Synonym | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
| InChI-Schlüssel | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Ni] |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nickel(II) oxide
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.