Learn More
Nickel(II)-perchlorathydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418420
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11418420
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044316.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13637-71-3 | Cl2NiO8 | 257.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13637-71-3
Summenformel Cl2NiO8
Molekulargewicht (g/mol) 257.59
MDL-Nummer MFCD00149804
InChI-Schlüssel ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2
PubChem CID 26158
SMILES [Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel (II) perchlorate hydrate
Schmelzpunkt 140°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ni(ClO4)2·xH2O
UN-Nummer UN1481
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in many organic solvents.
IUPAC-Name Nickel(2+); Diperchlorat
Formelmasse 257.59 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.55
Empfindlichkeit Hygroskopisch