Learn More
Phthalocyanin-Nickel(II)-Komplex, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378248 5 g 5 Gramm
11388248 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039453.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14055-02-8 | C32H16N8Ni | 571.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14055-02-8
Summenformel C32H16N8Ni
Molekulargewicht (g/mol) 571.23
MDL-Nummer MFCD00041954
InChI-Schlüssel LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel phthalocyanine, nickel ii phthalocyanine, phthalocyanine, ni, nickel ii phthalocyanine, dye content 85 %
PubChem CID 2735100
IUPAC-Name Nickel(2+)-2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaen-37,39-diid
SMILES [Ni++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Specifications
Chemischer Name oder Material Nickel(II) phthalocyanine
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Blau bis Violett
Menge 5 g
Formelmasse 571.24
Physikalische Form Pulver