Learn More
Nickel(II)-sulfat-Heptahydrat, zur Analyse, DIN 50970, zur Vernickelung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3586462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10055413
Marke: Thermo Scientific Acros 270552500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10101-98-1 | H14NiO11S | 280.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-98-1, 7786-81-4
Summenformel H14NiO11S
Molekulargewicht (g/mol) 280.85
MDL-Nummer MFCD00149814
InChI-Schlüssel OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
PubChem CID 61474
ChEBI CHEBI:53504
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfate heptahydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle oder Pulver
Menge 250 g
Strukturformel NiSO4·7H2O
Merck Index 15, 6602
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
IUPAC-Name nickel(2+) heptahydrate sulfate
Formelmasse 280.88
Reinheit (%) 20 to 21% (Ni)
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.