Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, 99 -102.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072037 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15693460
Marke: Honeywell-Fluka 31483100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 99 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickelsulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat-Hexahydrat, Nickel2+-Sulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer 3077
Formelmasse 262.85 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte Vapor Density: 2.07 (vs air)