Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hydrat, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346947
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11346947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010820.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15244-37-8 | NiO4S | 154.749 g/mol
Nickel(II) sulfate hydrate is used in electroplating and as a chemical intermediate to produce other nickel compounds. It is also used in printing and in dyeing of textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-37-8
Summenformel NiO4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.749
MDL-Nummer MFCD00011146
InChI-Schlüssel LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate, nickel sulphate, nickel ii sulfate, nickelous sulfate, nickel 2+ sulfate, nickel sulfate 1:1, niso4, nickel ii sulfate 1:1, nickel sulfate van, nickel sulfate niso4
PubChem CID 24586
ChEBI CHEBI:53001
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfate hydrate
Farbe Grün
pH 4.3 to 4.7
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NiSO4·xH2O (x≈6)
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6517
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (29.3g/100cc water at 0°C and 83.7g/100cc water at 100°C. Insoluble in alcohol,ether & acetone.
Formelmasse 154.77 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.070 g/mL