Learn More
Nickel(II)-Tellurid, 99.9 % (Metallbasis ohne Co), Co 0.1 bis 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049168
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11302198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013105.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12142-88-0 | NiTe | 186.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12142-88-0
Summenformel NiTe
Molekulargewicht (g/mol) 186.29
MDL-Nummer MFCD00016258
InChI-Schlüssel NPEUSMKUOOTUGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel telluride, imgreite, ccris 7583, nickel telluride nickel and nickel compounds, nickeltellurid
PubChem CID 62780
IUPAC-Name Tellanylidenickel
SMILES [Ni]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) telluride
Physikalische Form Klumpen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Co), Co 0.1 bis 1 %
Strukturformel NiTe
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 186.31
Reinheit (%) 99.9%