Learn More
Nickel-Eisen-Kupfer-Molybdänfolie, 0.125 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355677
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Menge unitSize
11355677 75 x 75 mm 1 Stück
11365677 150 x 150 mm 1 Stück
2 options
Product Code. 11355677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043399.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnetische Abschirmlegierung
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Namenshinweis 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Menge 75 x 75 mm
Form Folie
MDL-Nummer MFCD02684505
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel