Learn More
Nickel-Isotopenstandard: Ni @ 10 μg/ml in 2 % HNO3 (angereichert mit Ni-61), VHG™
Artikelnummer. 30003122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003122 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003122 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS61NI50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Nickel-Isotopenstandard: Ni @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Ni-61)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel 61
CAS 14928-10-0
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nickel 61
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel 61Ni
Synonym 61Ni
SMILES [61Ni]
IUPAC-Name Nickel 61
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 60.93
Menge 50 mL
Formelmasse 60.9311 g/mol