Learn More
Nickelnaphthenat, 5–12 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461537
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 15461537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039455.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 61788-71-4 | C22H14NiO4 | 401.043 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel naphthenate
CAS 61788-71-4
Farbe Grün
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 1 kg
Summenformel C22H14NiO4
MDL-Nummer MFCD00147723
UN-Nummer UN3082
Synonym nickel naphthenate, naphthenic acids, nickel salts, nickel 2+ bis 2-naphthoate, nickel ii naphthenate, approx in toluene ni
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel UIEKYBOPAVTZKW-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].[Ni+2]
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carboxylat; Nickel(2+)
Molekulargewicht (g/mol) 401.043
PubChem CID 14647680
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 5 to 12%