Learn More
Nickel, Ni/Cr, Alloy 718, N07718, 100g, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30312735
Click to view available options
Menge:
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312735
Marke: ARMI/MBH IARMNI71822C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Nickel, Ni/Cr, Alloy 718, N07718, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium
Menge 100 g
Gewicht 100 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zirconium: 31 ppm, Oxygen: 20 ppm, Sulfur: 0.0005%, Tin: 0.0013%, Tantalum: 0.0033%, Boron: 0.0047%, Nitrogen: 0.0079%, Phosphorus: 0.0088%, Vanadium: 0.035%, Carbon: 0.036%, Tungsten: 0.049%, Copper: 0.059%, Manganese: 0.071%, Silicon: 0.108%, Cobalt: 0.253%, Aluminium: 0.56%, Titanium: 0.91%, Molybdenum: 2.91%, Niobium: 5.17%, Iron: 18.4%, Chromium: 18.46%, Nickel: 52.8%