Learn More
Nickel, Ni/Cr, Legierung 718, N07718, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Nickel, Ni/Cr, Legierung 718, N07718, Ø 38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Boron/Carbon/Chromium/Cobalt/Copper/Hydrogen/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Nitrogen/Oxygen/Phosphorus/Selenium/Silicon/Sulfur/Tantalum/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zirconium |
| CAS | 7440-02-0 |
| Menge | Je 1 |
| Form | Scheibe |
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?