Learn More
Nickel, Ni/Mo, Alloy B-2, N10665, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 30322025
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Artikelnummer. Menge
30322025 1 Ea.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30322025
Marke: ARMI/MBH IARMNIB223G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Nickel, Ni/Mo, Alloy B-2, N10665
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 19 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silicon: 667 ppm, Vanadium: 50 ppm, Copper: 38 ppm, Phosphorus: 36 ppm, Tantalum: 25 ppm, Zirconium: 15 ppm, Niobium: 14 ppm, Oxygen: 13 ppm, Tin: 9 ppm, Hydrogen: 2 ppm, Nitrogen: 0.0007%, Sulfur: 0.0007%, Magnesium: 0.0012%, Boron: 0.0018%, Carbon: 0.003%, Tungsten: 0.0042%, Titanium: 0.021%, Cobalt: 0.116%, Aluminium: 0.13%, Manganese: 0.504%, Chromium: 0.579%, Iron: 1.36%, Molybdenum: 27.1%, Nickel: 70.2%